Läs mer
4-(trifluormetoxi)fenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10457442
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10457442 10 g 10g
10049481 1 g 1g
10250065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10457442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00411EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 64285-95-6
Molekylformel C8H4F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 219.181
MDL-nummer MFCD00042412
InChI-nyckel JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.3500g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4NCS
Kvantitet 10 g
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formel vikt 219.19
Procent renhet 97%