Läs mer
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 15421029
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421029 1 g 1g
15431029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64013.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64285-95-6
Molekylformel C8H4F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 219.181
MDL-nummer MFCD00042412
InChI-nyckel JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Färg Färglös
Densitet 1.35 g/mL
Kokpunkt 215°C to 218°C (literature)
Flampunkt 107°C (225°F)
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 2723939
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formel vikt 219.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.