Läs mer
4-(trifluormetoxi)fenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484077
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484077 1 g 1g
11494077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19512.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4315-07-5
MDL-nummer MFCD00061239
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Smältpunkt 86°C to 88°C
Molekylformel C34H22N8Na2O10S2
Kvantitet 1 g
Beilstein 2695336
Synonym diamine green b, c.i. direct green 6, disodium salt, pontamine green, dianil green, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-2-4'-2-4-hydroxyphenyl diazenyl 1,1'-biphenyl-4-yl diazenyl-3-2-4-nitrophenyl diazenyl-, sodium salt 1:2
InChI-nyckel LQDBIEHCXRQVQI-LYAINCPBSA-L
LEDER C1=CC(=O)C=CC1=NNC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)NN=C4C(=CC5=CC(=C(C(=C5C4=O)N)N=NC6=CC=C(C=C6)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrofenyl)diazenyl]-5-oxo-6-[[4-[4-[2-(4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]fenyl]fenyl]hydrazinyliden]naftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 812.70
PubChem CID 44135513
Formel vikt 220.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.