Läs mer
4-(trifluormetoxi)fenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499756 5 g 5g
11489756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20267.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49561-96-8
Molekylformel C9H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 201.15
MDL-nummer MFCD00061240
InChI-nyckel LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
PubChem CID 142676
IUPAC-namn 2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Smältpunkt 28°C to 30°C
Densitet 1.28
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2643789
Formel vikt 201.15
Procent renhet 98%