Läs mer
4-(Trifluorometoxi)tiofol, 95 %
Produktkod. 11339455
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339455 5 g 5g
11329455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18674.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 169685-29-4 | C7H5F3OS | 194,171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169685-29-4
Molekylformel C7H5F3OS
Molekylvikt (g/mol) 194.171
MDL-nummer MFCD00052312
InChI-nyckel JHVNSRJPBXPZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy thiophenol, 4-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, 4-trifluoromethoxythiophenol, benzenethiol, 4-trifluoromethoxy, pubchem15268, acmc-1bxy9, 4-trifluoromethoxy-thiophenol, p-trifluoromethoxybenzenethiol
PubChem CID 2777360
IUPAC-namn 4-(trifluormetoxi)bensentiol
LEDER C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Kokpunkt 64 °C till 66 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 7916918
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 194.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.