Läs mer
4-Trifluorometoxianlin, Mikromol™
Produktkod. 18071980
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18071980 100 mg
1 options
Produktkod. 18071980 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1382.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Trifluorometoxoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 461-82-5
Analyt- eller komponentnamn 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 F3 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, p-Anisidine, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisidine, Riluzole Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
LEDER Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC-namn 4-(trifluorometoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 177.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 177,0401 g/mol