Läs mer
4-Trifluorometoxoxybensoesyra-alfa-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic Acid-alpha-13 C |
| CAS | 2819280-75-4 |
| Molekylformel | 13 C C7 H5 F3 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-13 C, 4-(Trifluoromethyloxy)benzoic acid-α-13 C, p-(Trifluoromethoxy)benzoic acid-(carboxy-13 C), α,α,α-Trifluoro-p-anisic acid-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4 H,(H,12,13)/i7+1 |
| LEDER | O[13 C](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(trifluorometoxi)(13 C) bensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.1114 |
| Formel vikt | 207,0224 g/mol |
| Visa mer |