Läs mer
4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide |
| CAS | 50824-05-0 |
| Molekylformel | C8H6BrF3O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Bromomethyl-4-trifluoromethoxybenzene, 4-(Bromomethyl)phenyl Trifluoromethyl Ether, 4-(Trifluoromethoxy)-1-(bromomethyl)-benzene, 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide, p-Trifluoromethoxybenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| LEDER | FC(F)(F)OC1=CC=C(CBr)C=C1 |
| IUPAC-namn | 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.03 |
| Formel vikt | 253.96 |