Läs mer
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid |
| CAS | 195457-71-7 |
| Molekylformel | C14 H9 F3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid, 4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.215 |
| Formel vikt | 266.055 |