Läs mer
4-(trifluormetyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785622
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785622 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10785622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00293DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 1000339-98-9
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H5F3N2
MDL-nummer MFCD09263211
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole
InChI-nyckel KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)-lH-indazol
Molekylvikt (g/mol) 186.14
PubChem CID 24729335
Formel vikt 186.14