Läs mer
4-trifluormetyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427337
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15427337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34396.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter. De palladiumkatalyserade korskopplingsreaktionerna av 5-tributylstannyl-4-fluoro-lH-pyrazol med aryljodider gav höga utbyten av motsvarande 5-aryl-4-fluoro-lH-pyrazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52222-73-8
Molekylformel C4H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 136.077
MDL-nummer MFCD11226572
InChI-nyckel KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 12777795
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
LEDER C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 136.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.