Läs mer
4-(trifluormetyl)-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13515010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13515010 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 13515010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H3F3N2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
InChI-nyckel KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)-lH-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 136.08
PubChem CID 12777795
Formel vikt 136.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.