missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-(Trifluoromethyl)-3-biphenylcarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30006689
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006689 1 g
30005914 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7790951G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 199528-28-4
Kemiskt namn eller material 4'-(Trifluoromethyl)-3-biphenylcarboxylic Acid
Formel vikt 266.055
InChI formel InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
IUPAC-namn 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Molekylformel C14 H9 F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 266.215
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Synonym 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid;

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.