Läs mer
4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 191.0194 |