Läs mer
4-(Trifluormetyl)-3-Pyridinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 17992105
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17992105 1 g -
17931565 100 mg -
17981775 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7920651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158063-66-2
Molekylformel C7 H4 F3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
Synonym 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Trifluoromethylnicotinic acid, 4-Trifluoromethylpyridine-3-carboxylic acid, TFNA
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Formel vikt 191.0194