Läs mer
4'-(Trifluormetyl)acetanilid, 98+%
Produktkod. 11415143
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415143 25 g 25g
11405143 5 g 5g
11425143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12789.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 349-97-3 | C9H8F3NO | 203,164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-97-3
Molekylformel C9H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 203.164
MDL-nummer MFCD00013562
InChI-nyckel DFDHFECLWHHELH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl acetanilide, n-4-trifluoromethyl phenyl acetamide, 4'-trifluoromethyl acetanilide, 4-trifluoromethylacetanilide, p-acetaminobenzotrifluoride, p-acetamidobenzotrifluoride, p-trifluoromethylacetanilide, p-acetylaminobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl acetanilide
PubChem CID 67685
IUPAC-namn N-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Smältpunkt 150 °C till 154 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2106965
Formel vikt 203.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.