Läs mer
4-(trifluormetyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2700936
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10516334
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB00719DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 455-14-1
Molekylformel C7H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 161.127
MDL-nummer MFCD00064396
InChI-nyckel ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2960g/mL
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CF3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.13
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Aminobenzotrifluoride