Läs mer
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride, 97%
Produktkod. 11403897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403897 5 g 5g
11413897 25 g 25g
11423897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18329.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 90774-69-9 | C7H7ClF3N | 197.585 g/mol
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride is used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide. It is also used to produce N-(p-trifluoromethylphenyl)phosphoramidic dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride is used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide. It is also used to produce N-(p-trifluoromethylphenyl)phosphoramidic dichloride.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is hygroscopic in nature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90774-69-9
Molekylformel C7H7ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 197.585
MDL-nummer MFCD00007897
InChI-nyckel CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
PubChem CID 2723961
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3629991
Formel vikt 197.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.