Läs mer
4-(Trifluormetyl)anilinhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
4-(Trifluormetyl)anilinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride |
| CAS | 90774-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 F3 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-(trifluormetyl)anilin; hydroklorid |
| Visa mer |