Läs mer
4-(Trifluormetyl)anilinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30461246
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461246 4 x 25 mg
30052135 25 mg
30052084 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0859.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(Trifluormetyl)anilinhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
CAS 90774-69-9
Analyt- eller komponentnamn 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 F3 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Leflunomide Imp. A (EP), Leflunomide USP Related Compound A, Leflunomide USP RC A, 4-(Trifluoromethyl)aniline Hydrochloride, Leflunomide Imp. A (EP) as Hydrochloride, Leflunomide Related Compound A as Hydrochloride, Leflunomide Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)anilin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.59
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 197,0219 g/mol