Läs mer
4-(Trifluormetyl)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 455-14-1 |
| Molekylformel | C7 H6 F3 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-(trifluormetyl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.12 |
| Formel vikt | 161.0452 |