Läs mer
4-(Trifluormetyl)bensaldehyd, 97 %
Produktkod. 11442338
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442338 5 g 5g
11452338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15276.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174,122 g/mol
4-(trifluormetyl)bensaldehyd är ett användbart reagens i kinetiska studier av den asymmetriska syntesen av alkoholer och av Wittig-reaktionen. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(trifluormetyl)bensaldehyd är ett användbart reagens i kinetiska studier av den asymmetriska syntesen av alkoholer och av Wittig-reaktionen. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. 1,5 g/L vid 20 °C
Notes
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvaras under inert atmosfär. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-19-6
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.122
MDL-nummer MFCD00006952
InChI-nyckel BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Smältpunkt 1 °C till 2 °C
Densitet 1.275
Kokpunkt 80 °C till 81 °C (25 mmHg)
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 5 g
Beilstein 1101680
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 1,5 g/L vid 20 °C
Formel vikt 174.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.