Läs mer
4-(trifluormetyl)bensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10256740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10256740 50 g Glasflaska 50g
10470671 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10256740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208920500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-19-6
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.12
MDL-nummer MFCD00006952
InChI-nyckel BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Namnnotering 95%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4CHO
Brytningsindex 1.4625 to 1.4645
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, III, 1020
Formel vikt 174.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.