Läs mer
4-(trifluormetyl)bensen-1-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10389292
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10389292 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10389292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03219EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H6F3NS
Linjär formel CF3C6H4CSNH2
MDL-nummer MFCD00051806
Kvantitet 25 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI-nyckel IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensenkarbotioamid
Molekylvikt (g/mol) 205.198
PubChem CID 2734823
Formel vikt 205.2
Procent renhet 97%