Läs mer
4-(trifluormetyl)bensen-1-karboximidamidhydrokloriddihydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10436872
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10436872 1 g 1g
10596795 5 g 5g
10203432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10436872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01314DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175278-62-3
Molekylformel C8H12ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 260.64
MDL-nummer MFCD00122370
InChI-nyckel ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
PubChem CID 44630771
LEDER O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel HCl·H2O
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensenkarboximidamid;dihydrat;hydroklorid
Formel vikt 242.63
Procent renhet 97%