Läs mer
4-(trifluormetyl)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586395
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586395 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10387734 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10586395 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00175EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2991-42-6
Molekylformel C7H4ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.61
MDL-nummer MFCD00042422
InChI-nyckel OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4SO2Cl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.62
Procent renhet 97%