Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11430477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430477 25 g 25g
11410477 1 g 1g
11420477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22374.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128796-39-4 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
4-(trifluormetyl)bensenboronsyra används av detta läkemedel för att N-arylera imidazoler och aminer med kopparutbyte fluorapatit, samt används i mikrovågsfrämjad korskoppling med syraklorider som leder till arylketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-(trifluormetyl)bensenboronsyra som används av detta läkemedel är att N-arylera
imidazoler och aminer med kopparutbyte fluorapatit, samt används i mikrovågsfrämjad korskoppling med syraklorider som leder till arylketoner.
Löslighet Löslig
i DMSO, inte i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128796-39-4
Molekylformel C7H6BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.93
MDL-nummer MFCD00151855
InChI-nyckel ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 238°C to 242°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3544189
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,not in water
Formel vikt 189.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.