Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)benzenediazonium tetrafluoroborate |
| CAS | 36407-40-6 |
| Molekylformel | C7H4F3N2 . BF4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)-','tetrafluoroborate(1-) Benzenediazonium, Borate(1-)','tetrafluoro-','4-(trifluoromethyl)benzenediazonium, 4-Trifluoromethylphenyldiazonium tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3N2.BF4/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1 |
| LEDER | [F-].FB(F)F.FC(F)(F)c1ccc(cc1)[N+2]#N |
| IUPAC-namn | 4-(trifluoromethyl)benzenediazonium;tetrafluoroborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.92 |
| Formel vikt | 260.0356 |