Läs mer
4-(Trifluorometyl)bensenpropanomin, TRC
Produktkod. 30454246
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454246 250 mg
30454035 100 mg
30452685 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT896343250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101488-60-2
Molekylformel C10H12NF3
Molekylvikt (g/mol) 203.21
Synonym 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
IUPAC-namn 3-[4-(trifluorometyl)fenyl]propan-1-amin
LEDER NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Formel vikt 203.0922