Läs mer
4-(Trifluormetyl)bensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 11410778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410778 1 g 1g
11420778 5 g 5g
11430778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25243.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225,185 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-43-3
Molekylformel C7H6F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 225.185
MDL-nummer MFCD00159251
InChI-nyckel TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensensulfonamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2695323
Formel vikt 225.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.