Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30964795
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30964795 10 g 10g
30961137 25 g 25g
30964172 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30964795 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1026610g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 2991-42-6
Molekylformel C7H4ClF3O2S
MDL-nummer MFCD00042422
Kvantitet 10 g
LEDER FC(C1=CC=C(C=C1)[S](=O)(=O)Cl)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 244.62
Procent renhet 97%