Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11479713
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479713 1 g 1g
11489713 5 g 5g
11499713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12907.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2991-42-6
Molekylformel C7H4ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.61
MDL-nummer MFCD00042422
InChI-nyckel OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 28°C to 34°C
Kokpunkt 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2113604
Formel vikt 244.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.