Läs mer
4-(trifluormetyl)benshydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347575
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347575 1 g 1g
11357575 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05724.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 339-59-3 | C8H7F3N2O | 204.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 339-59-3
Molekylformel C8H7F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.15
MDL-nummer MFCD00051703
InChI-nyckel GKBDXTNCBPZMFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzhydrazide, 4-trifluoromethyl benzohydrazide, 4-trifluoromethyl benzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethylbenzhydrazide, 4-trifluoromethylbenzoic acid hydrazide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbohydrazide, 1-trifluoromethyl benzene-4-carbohydrazide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid hydrazide, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, hydrazide, pubchem4506
PubChem CID 520662
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
Smältpunkt 117°C to 121°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1968848
Formel vikt 204.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.