Läs mer
4-(Trifluormetyl)benshydrazid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide |
| CAS | 339-59-3 |
| Molekylformel | C9 H6 O2 S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | 5-tiophen-2-yltiofen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.273 |
| Formel vikt | 209.981 |