Läs mer
4-(Trifluormetyl)benshydrazid, TRC
Produktkod. 30451711
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30451711 500 mg
1 options
Produktkod. 30451711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796958500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
CAS 339-59-3
Molekylformel C9 H6 O2 S2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide
InChI formel InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2
IUPAC-namn 5-tiophen-2-yltiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 210.273
Formel vikt 209.981