Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzhydrol, 97%
Produktkod. 11319005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319005 5 g 5g
11309005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14147.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 395-23-3 | C14H11F3O | 252.236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 395-23-3
Molekylformel C14H11F3O
Molekylvikt (g/mol) 252.236
MDL-nummer MFCD00014399
InChI-nyckel LIZDGCXCDJOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzhydrol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanol, benzhydrol, 4-trifluoromethyl-,, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, phenyl-4-trifluoromethyl-phenyl, acmc-20amtp, 4-trifluoromethylbenzhydrol, 4-trifluoromethylphenyl phenyl methanol
PubChem CID 258897
IUPAC-namn fenyl-[4-(trifluormetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Smältpunkt 59°C to 61°C
Kokpunkt 122°C to 124°C (0.4 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2127184
Formel vikt 252.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.