Läs mer
4-(trifluormetyl)bensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491828 25 g 25g
11481828 5 g 5g
11401838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14494.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
4-(trifluormetyl)bensoesyra användes vid syntesen av salicylanilid-4-(trifluormetyl)bensoater via N,N^-dicyklohexylkarbodiimidkoppling i torr N,N-dimetylformamid. Den användes som intern standard under ultraspåranalys av fluorerade aromatiska karboxylsyror med GC/MS-metoden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(trifluormetyl)bensoesyra användes i syntesen av salicylanilid 4-(trifluormetyl)bensoater via N,N′ -dicyklohexylkarbodiimidkoppling i torr N,N-dimetylformamid. Den användes som intern standard under ultraspåranalys av fluorerade aromatiska karboxylsyror med GC/MS-metoden.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-24-3
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.121
MDL-nummer MFCD00002562
InChI-nyckel SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 220°C to 222°C
Kokpunkt 247°C (753 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2049241
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 190.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.