Läs mer
4-(Trifluorometyl)benzonitril, 98 %
Produktkod. 11431868
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431868 250 g 250g
11411868 10 g 10g
11421868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14514.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171,122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-18-5
Molekylformel C8H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 171.122
MDL-nummer MFCD00001826
InChI-nyckel DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 67995
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 36 °C till 40 °C
Densitet 1.278
Kokpunkt 183 °C till 185 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Brytningsindex 1.4583
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2046478
Formel vikt 171.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.