Läs mer
4-(Trifluorometyl)benzonitril, TRC
Produktkod. 30454680
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30454680 25 g
1 options
Produktkod. 30454680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79178025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 455-18-5
Molekylformel C8H4F3N
Kvantitet 25 g
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Trifluoromethyl-1-cyanobenzene, NSC 88340, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile, p-(Trifluoromethyl)cyanobenzene, p-Cyanobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
InChI formel InChI=1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 171.12
Formel vikt 171.0296