Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Produktkod. 11432237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432237 5 g 5g
11442237 25 g 25g
11452237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14176.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
4-(trifluormetyl)bensoylklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-(trifluormetyl)bensoylklorid är ett viktigt
råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med vatten, baser, alkohol och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-15-7
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.56
MDL-nummer MFCD00000694
InChI-nyckel OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensoylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Smältpunkt -3°C
Densitet 1.404
Kokpunkt 188°C to 190°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 391282
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 208.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.