Läs mer
4-(Trifluormetyl)bensoylklorid, 97 %
Produktkod. 10391134 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10391134 25 g Glasflaska 25g
10149662 1 g Glasflaska 1g
10083420 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10391134 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303420250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-15-7
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.56
MDL-nummer MFCD00000694
InChI-nyckel OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensoylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 78 °C till 79 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt 78 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4755 till 1,4775
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 208.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.