Läs mer
4-(Trifluormetyl)bensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11408763
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408763 25 g 25g
11498753 5 g 5g
11418763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10508.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176,138 g/mol
4-(trifluormetyl)bensylalkohol, används som en farmaceutisk mellanprodukt, den används också för att förutsäga NMR-spektrumet. 4-(trifluormetyl)bensylalkohol används som reagens i till exempel kinetiska studier av fosfonoformiat-prodrugs och aquachromium(IV).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(trifluormetyl)bensylalkohol, används som en farmaceutisk mellanprodukt, den används också för att förutsäga NMR-spektrumet. 4-(trifluormetyl)bensylalkohol används som reagens i till exempel kinetiska studier av fosfonoformiat-prodrugs och aquachromium(IV).
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, reduktionsmedel, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-95-1
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.138
MDL-nummer MFCD00004661
InChI-nyckel MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
PubChem CID 67684
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4- (Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Densitet 1.288
Kokpunkt 78 °C till 80 °C (4 mmHg)
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 25 g
Beilstein 1450174
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 176.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.