Läs mer
4-(Trifluorometyl)bensylbromid, 98 %
Produktkod. 11412928
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412928 5 g 5g
11422928 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16895.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239,035 g/mol
4-(trifluormetyl)bensylbromid kan användas för att framställa p-trifluormetylbensylfenylsulfid. Det används inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(trifluormetyl)bensylbromid kan användas för att framställa p-trifluormetylbensylfenylsulfid. Det används inom medicin.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-49-3
Molekylformel C8H6BrF3
Molekylvikt (g/mol) 239.035
MDL-nummer MFCD00000403
InChI-nyckel IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Smältpunkt 29°C to 33°C
Densitet 1.546
Kokpunkt 65°C to 66°C (5 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4915
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638980
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 239.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.