Läs mer
4-(Trifluormetyl)bensylbromid, TRC
Produktkod. 30453750
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453750 5 g
30453243 1 g
30449489 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7905855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-49-3
Molekylformel C8H6BrF3
Molekylvikt (g/mol) 239.03
Synonym alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-Bromomethylbenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Formel vikt 237.9605