Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, 97%
Produktkod. 11419767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419767 1 g 1g
11429767 5 g 5g
11339449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22745.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3300-51-4
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.15
MDL-nummer MFCD00010220
InChI-nyckel PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
LEDER NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Kokpunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2640698
IUPAC-namn 1-[4-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
Formel vikt 175.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.