missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15443246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443246 250 mg 250mg
15433246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15443246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57246.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 199528-28-4
Molekylformel C14H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 266.219
MDL-nummer MFCD03424604
InChI-nyckel BJKGBAVGLRYCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethyl-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl benzoic acid, 4'-trifluoromethylbiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-trifluoromethyl biphenyl-3-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 4'-trifluoromethyl, pubchem9318, amtda080
PubChem CID 2782718
IUPAC-namn 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 266.22
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.