Läs mer
4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374702
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10374702 1 g Amber Glass Bottle 1g
10597444 5 g Amber Glass Bottle 5g
10336654 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10374702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10356DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75091-99-5
Molekylformel C7H9F3O
Molekylvikt (g/mol) 166.14
MDL-nummer MFCD00102145
InChI-nyckel IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777491
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
LEDER FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel CF3C6H9(=O)
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane
Formel vikt 166.14
Procent renhet 97%