Läs mer
4-(Trifluormetyl)väte-cinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30450929
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450929 5 g
1 options
Produktkod. 30450929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7965655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid
CAS 53473-36-2
Molekylformel C10H9F3O2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
LEDER O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O
IUPAC-namn 3-(4-(trifluormetyl)fenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 218.17
Formel vikt 218.06