Läs mer
4-(Trifluormetyl)imidazol, 98 %
Produktkod. 15492019
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492019 1 g 1g
15412029 250 mg 250mg
15402029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64711.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136,077 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33468-69-8
Molekylformel C4H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 136.077
MDL-nummer MFCD08458860
InChI-nyckel DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
PubChem CID 585891
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)-lH-imidazol
LEDER C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Smältpunkt 148 °C till 150 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 136.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.