Läs mer
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15498707
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498707 5 g 5g
15408717 250 mg 250mg
15488707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114926-38-4 | C10H10F3NO2 | 233.19 g/mol
4-fluoro-l-fenylalanin (fF), eller 4-trifluorometyl-l-fenylalanin introducerades inuti peptidkedjan för att förbättra deras antimikrobiella aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-fluoro-l-fenylalanin (fF) eller 4-trifluoromethyl
-l-phenylalanin introducerades inuti peptidkedjan för att förbättra deras antimikrobiella aktivitet.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114926-38-4
Molekylformel C10H10F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 233.19
MDL-nummer MFCD00044946
InChI-nyckel CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh
PubChem CID 2761501
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(trifluormetyl)fenyl]propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Beilstein 5747857
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.